Z652113
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
MIKRO 200R, AC/DC input 240 V AC
Sinónimos:
centrifuge hettich, micro centrifuge
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
, EuroPlug
, Schuko plug
, UK plug
Características
CE compliant
cooling
refrigerated
fabricante / nombre comercial
Hettich 2405
Parámetros
temp. range at -10-40 °C
15000 rpm
21382 rpm
técnicas
centrifugation: suitable
Al × An × P
260 mm (10.25 in.) × 281 mm (11 in.) × 547 mm (21.5 in.)
peso
28 kg (61.75 lb)
Descripción general
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
- Standard micro centrifuge
- Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
- Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
- Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
- Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
- Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
- Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
- CE Compliant
Envase
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)