Documentos clave
Z645451
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal, bulk pack
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiales
clear tip
colorless
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 1000 ea (Bag)
fabricante / nombre comercial
Nichiryo BMT-L(B)
disponibilidad
not available in (France)
volumen máximo
1000 μL
Características y beneficios
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)