Merck
Z642002
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 25 mL tubes (24x100 mm)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 5051 (Bucket)
Manufacturer/tradename:
Hettich 5242
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
Holds 25 mL tubes
packaging
pack of 8 ea
manufacturer/tradename
Hettich 5242
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5051 (Bucket)
General description
  • compatible with bucket/carriers 5051 and 5628
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® centrifuge adapters
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)