Documentos clave
Z641839
DURAN conical flask with wide neck
capacity 5,000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 226,00
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 226,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (108)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212277306
capacidad
5,000 mL
diám. × Al
220 mm × 322 mm
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)