Documentos clave
Z626929
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 62 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 995,00
US$ 995,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 995,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
US$ 995,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
Suprasil® quartz
fabricante / nombre comercial
Hellma 170-700-QS
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
62 μL
longitud de la trayectoria
1 mm
método de detección
photometric
Descripción general
2 windows polished aperture.
flowthrough cells with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 17.5mm × 3.5mm rectangular
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)