Documentos clave
Z617687
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
capacity 0.2 mL, colorless tube, flat cap, case of 10000 (10 x 1000ea)
Sinónimos:
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
Seleccione un Tamaño
10000 EA
US$ 1.460,00
US$ 1.460,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10000 EA
US$ 1.460,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.11
US$ 1.460,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Materiales
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
graduations: no
envase
case of 10000 (10 x 1000ea)
fabricante / nombre comercial
Greiner 683201
técnicas
PCR: suitable
tapón diám.
6.3 mm
capacidad
0.2 mL
tubo diám.
5.4 mm
idoneidad
suitable for (PCR applications)
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)