Documentos clave
Z617571
Greiner multiwell plate sealers
VIEWseal sealing film, pressure sensitive adhesive, transparent, double-perforated sides
Sinónimos:
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 500,00
US$ 500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 500,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
US$ 500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polyolefin
polyolefin film
esterilidad
non-sterile
envase
case of 100
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 676070
An × L
7.94 cm × 14.13 cm
color
clear
idoneidad
suitable for (PCR applications)
Descripción general
Greiner microplate sealers are RNase free, DNase free and nonpyrogenic. They feature a temperature tolerance range of -70 °C up to 110 °C.
Highly transparent foil for precise optical measurements
  • Temperature resistant from -80 °C to 110 °C
  • Recommended for PCR applications
Material:
Foil: Polyolefine
Glue: Silicone Adhesive
Liner: Polyester
Información legal
VIEWseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)