Documentos clave
Z600822
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
Sinónimos:
Micro-volume Absorption Cuvettes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 418,00
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 418,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
with 2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 115-QS
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
400 μL
longitud de la trayectoria
10 mm
método de detección
photometric
Descripción general
with PTFE stopper
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)