Documentos clave
Z600393
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
Sinónimos:
Ultra Micro standard absorption cuvettes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 697,00
US$ 697,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 697,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
US$ 697,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 105.202-QS
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
apertura centro Al
15 mm , aperture
cámara volumen
50 μL
longitud de la trayectoria
10 mm
método de detección
photometric
Descripción general
with PE stopper, aperture 2.5mm × 2mm rectangular
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)