Documentos clave
Z569763
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiales
colorless
colorless tip
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
envase
pack of 960 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2149P
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
20 μL
intervalo de volumen
0.5-20 μL
volumen
0.5—20 μL
Categorías relacionadas
Envase
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)