Documentos clave
Z380229
Jars Nalgene® style 2118
capacity 60 mL
Sinónimos:
laboratory jars, nalgene jars
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 74,90
4 PKG
US$ 222,00
US$ 74,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 74,90
4 PKG
US$ 222,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 74,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Materiales
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (53)
descripción
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
envase
pkg of 12
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2118-0002
capacidad
60 mL
Descripción general
Translucent with excellent chemical resistance.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)