Saltar a
Z374792
Stovall hybridization bottle
size 35 mm × 150 mm , with cap
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
borosilicate glass
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
borosilicate glass
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0016
size
35 mm × 150 mm , with cap
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z374806Z374784Z113964
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0016
manufacturer/tradename
IBI ACCHOB100
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0015
manufacturer/tradename
-
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass bottle
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
size
35 mm × 150 mm , with cap
size
35 mm × 100 mm , with cap
size
35 mm × 300 mm , with cap
size
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hybridization analysis of D4Z4 repeat arrays linked to FSHD.
Ehrlich M
Chromosoma, 116, 107-107 (2007)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
Z374792-1EA04061833017203