Z369675
Películas ThermalSeal® clásicas
non-sterile, ThermalSeal® film, non-sterile, polypropylene, 100 pack
Sinónimos:
DNA amplification plate seal, multiplate sealing film
Seleccione un Tamaño
US$ 208,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 208,00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene film
esterilidad
non-sterile
Características
piercable: no
envase
pack of 100 ea
técnicas
PCR: suitable
Longitud
137.8 mm
An × L
7.94 cm × 13.78 cm
Anchura
79.4 mm
aplicaciones
agriculture
Categorías relacionadas
Descripción general
Features and Benefits
- heat resistant, recommended for temperatures from -40 °C to +120 °C
- easier to apply than aluminum foils, no tendence to roll back
- certified DNase-, RNase-, and nucleic-acid-free
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?