Documentos clave
Z362891
Sigma-Aldrich
Nalgene® benchtop β waste container
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
lab waste receptical, liquid waste holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 569,00
US$ 569,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 569,00
About This Item
UNSPSC Code:
26142300
NACRES:
NB.35
US$ 569,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
material
acrylic
manufacturer/tradename
Nalgene®
capacity
2,000 mL
Categorías relacionadas
General description
3/8 in. thick, encases waste bottle without obstructing access. Shield cap fits securely with bottle closure in place. Provided with wide-mouth polyethylene bottle suitable for aqueous solution. Disposal of organic solvents may require a different inner bottle.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)