Documentos clave
Z360392
Autoclave pans
capacity 3.1 L
Sinónimos:
sterilizing pan, sterilizing tray
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 122,00
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 122,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene container
fabricante / nombre comercial
Nalgene 6902-3000
L × An × Al
324 mm × 260 mm × 70 mm
capacidad
3.1 L
Categorías relacionadas
Descripción general
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1