Documentos clave
Z359084
Sigma-Aldrich
Nalgene® Labtop cooler
0°C Labtop cooler, gel-filled lid
Sinónimos:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 758,00
US$ 758,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 758,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.17
US$ 758,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
fabricante / nombre comercial
Nalgene® DS5116-0032
L × An × Al
243 mm × 157 mm × 146 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Maintains 32 microtubes below 1°C for up to 5 hrs at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)