Documentos clave
Z334405
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
blue
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 168,00
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 168,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
blue
polypropylene
Características
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
fabricante / nombre comercial
BRAND 4341051
Parámetros
−20-+90 °C temperature
L × An × Al
265 mm × 126 mm × 38 mm
tubo diám.
11 mm
Descripción general
Microcentrifuge tube racks are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled, density 1.2 g/cm), will not float in waterbath. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly.
Otras notas
BR4341051 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)