Z334294
BRAND® test tube racks, PP
Holds 32 x 25 mm tubes, white
Seleccione un Tamaño
US$ 124,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 124,00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 4 × 8
Holds 32 x 25 mm tubes
fabricante / nombre comercial
BRAND 4340030
L × An × Al
265 mm × 126 mm × 88 mm
color
white
Categorías relacionadas
Descripción general
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)