Documentos clave
Z333425
BRAND® BIO-CERT® filter tips, Tip-Set S, sterile
volume range 2-20 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
Materiales
colorless
colorless tip
esterilidad
(autoclavable at 121 °C)
sterile
Características
ATP free
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
envase
pack of 96 ea (Racked)
fabricante / nombre comercial
BRAND 712122
volumen máximo
20 μL
intervalo de volumen
2-20 μL
Descripción general
Beim Autoklavieren kein Verrutschen des Filters.Bio-cert®Filterspitzen sind steril, frei von Endotoxinen, DNA, RNase und ATP. Lieferung mit Analysenzertifikat.
Inhalte: gefüllte sterile Tip-Box N und Bio-cert Filtertips in Tip-Rack S Nachfüllpackungen.
Información legal
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)