Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z330655
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 378,00
US$ 378,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 378,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 378,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Materiales
PTFE key
Junta
joint: ST/NS29/32
descripción
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated: no
fabricante / nombre comercial
Lenz 4.0041.70
capacidad
1,000 mL
conector de la llave de paso calibre tamaño
4.0 mm
Información legal
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)