Documentos clave
Z329932
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 20 mL
Sinónimos:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiales
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
descripción
dropper nozzle caps available
Características
cap
envase
pkg of 100
fabricante / nombre comercial
BRAND 129416
capacidad
20 mL
diám. × Al
31 mm × 58 mm
Adaptador
GL 14 thread
Descripción general
Sparsame Vielzweck Flasche
Otras notas
BR129416 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)