Documentos clave
Z329371
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 50 mm, bar diam. 12 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiales
triangular PTFE-coated
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
BRAND 137820
Longitud
50 mm
barra diám.
12 mm
Descripción general
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Otras notas
BR137820 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)