Z328138
BRAND® Transferpette® 8-channel, digital adjustable pipette
volume 10-100 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
About This Item
Productos recomendados
Características
8-channel
electronic: no
recommended tips 2-200 μL & 5-300 μL
* 5-100 μL & 5-200 μL
subdivision 0.1 μL
fabricante / nombre comercial
BrandTech 703608
intervalo de medición del volumen
10-100 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
volumen
100 μL
Descripción general
Special features: FKM V-rings and a stepped tip ejector significantly reduce the ejection force, easy to maintain with replaceable individual tip cones and seals, universal tip cones - fit all convential pipette tips, corrosion-resistant piston, Easy Calibration Technique: No tools needed to make adjustments, the freely rotatble manifold can be entirely autoclaved at 121°C, separate ejector function.
* Filter tips
Envase
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)