Z326364
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 2,000 mL, accuracy: 0.9 mL
About This Item
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck29/32
esterilidad
non-sterile
Características
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
2,000 mL, accuracy: 0.9 mL
capacidad
2000 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)