Documentos clave
Z326356
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck24/29
esterilidad
non-sterile
Características
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
capacidad
1000 mL
Descripción general
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Otras notas
BR36753 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)