Z324507
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 1,000 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 129,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 129,00
Productos recomendados
Características
subdivision 10 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
Altura
465 mm
volumen
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)