Seleccione un Tamaño
US$ 243,00
US$ 243,00
Acerca de este artículo
Saltar a
Nombre del producto
Zardaverine,
Quality Level
SMILES string
COc1cc(ccc1OC(F)F)C2=NNC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H10F2N2O3/c1-18-10-6-7(2-4-9(10)19-12(13)14)8-3-5-11(17)16-15-8/h2-6,12H,1H3,(H,16,17)
InChI key
HJMQDJPMQIHLPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743), Pde4a(25638)
1 of 3
Este artículo | ||
|---|---|---|
| Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150) | Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE5A(8654), PDE7A(5150) | Gene Information human ... PDE4B(5142) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Application
Biochem/physiol Actions
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z3003-5MG | 04061832950099 |