Documentos clave
Z290602
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Sinónimos:
Filtration Funnel Stems, Vacuum Assembly Funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 572,00
US$ 572,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 572,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
US$ 572,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass housing
glass membrane (support)
Junta
joint ST/NS40/35
envase
pkg of 1 ea
membrana diám.
47 mm
Adaptador
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)