Documentos clave
Z290548
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 500 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 219,00
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 219,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass housing
Características
graduation
envase
pkg of 1 ea
embudo capacidad
500 mL
membrana diám.
47 mm
cuello diám.
47 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)