Z1501
Cinc
ACS reagent, passes test for determination of arsenic (As), ≥99.8%
Sinónimos:
Zinc
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grado
ACS reagent
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensayo
≥99.8%
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
idoneidad
passes test for determination of arsenic (As)
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?