Merck
X6625
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue
Sinónimos:
p-Xylenol Blue, p-Xylenolsulfonephthalein
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H22O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
410.48
Beilstein/REAXYS Number:
363132
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
InChI key
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)