X3876
Xylanase from Trichoderma viride
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein
Sinónimos:
1,4-β-D-Xylanxylanohydrolase, endo-1,4-β-Xylanase
Productos recomendados
origen biológico
fungus (Trichoderma viride)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
100-300 units/mg protein
mol peso
22 kDa
composición
Protein, ~50% biuret
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
actividad extraña
β-glucosidase and β-xylosidase ≤0.1%
cellulase <0.2%
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)