Documentos clave
WH0162333M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF190 antibody produced in mouse
clone 5E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MARCH10, Anti-FLJ35757, Anti-ring finger protein 190
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
Ring finger protein is also known as membrane associated ring-CH-type finger 10 (MARCH10). The gene encoding it is localized on chromosome 17q23.2.
Inmunógeno
RNF190 (NP_689811, 76 a.a. ~ 184 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DALTEPRSSIKISAFKCDSKLPAIDQTSVKQKHKSTMTVRKAEKVDPSEPSPADQAPMVLLRKRKPNLRRFTVSPESHSPRASGDRSRQKQQWPAKVPVPRGADQVVQQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetsuro Yoshida et al.
International journal of molecular medicine, 24(4), 539-547 (2009-09-03)
Chronic kidney disease (CKD) is recognized as a risk factor not only for end-stage renal disease but also for cardiovascular disease. Early detection and treatment of CKD is a likely key factor for prevention of its complications. Although genetic linkage