Documentos clave
WH0084174M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLA2 antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-C20orf156, Anti-FLJ21992, Anti-MGC49845, Anti-SLAP2, Anti-Src-like-adaptor 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLA2(84174)
Descripción general
This gene encodes a member of the SLAP family of adapter proteins. The encoded protein may play an important receptor-proximal role in downregulating T and B cell-mediated responses and inhibits antigen receptor-induced calcium mobilization. This protein interacts with Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence c. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SLA2 (AAH42041, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGSLPSRRKSLPSPSLSSSVQGQGPVTMEAERSKATAVALGSFPAGGPAELSLRLGEPLTIVSEDGDWWTVLSEVSGREYNIPSVHVAKVSHGWLYEGLSREKAEELLLLPGNPGGAFLIRESQTRRGSYSLSVRLSRPASWDRIRHYRIHCLDNGWLYISPRLTFPSLQALVDHYSELADDICCLLKEPCVLQRAGPLPGKDIPLPVTVQRTPLNWKELDSSLLFSEAATGEESLLSEGLRESLSFYISLNDEAVSLDDA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)