Documentos clave
WH0083552M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MFRP antibody produced in mouse
clone 1E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ30570, Anti-NNO2, Anti-membrane frizzled-related protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bλ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MFRP(83552)
Descripción general
This gene encodes a member of the frizzled-related proteins. The encoded protein may play a role in eye development, as mutations in this gene have been associated with nanophthalmos, posterior microphthalmia, retinitis pigmentosa, foveoschisis, and optic disc drusen. The protein is encoded by a bicistronic mRNA, which also encodes C1q and tumor necrosis factor related protein 5
Inmunógeno
MFRP (NP_113621, 480 a.a. ~ 579 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NTTAFPNIWVGMITQEEVVEVLSGYKSLTSLPCYQHFRRLLCGLLVPRCTPLGSVLPPCRSVCQEAEHQCQSGLALLGTPWPFNCNRLPEAADLEACAQP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)