Documentos clave
WH0080201M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HKDC1 antibody produced in mouse
clone 3A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ22761, Anti-FLJ37767, Anti-MGC125688, Anti-hexokinase domain containing 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HKDC1(80201)
Inmunógeno
HKDC1 (AAH21278, 1 a.a. ~ 427 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRAELEYGLKKKSHGLATVRMLPTYVCGLPDGTEKGKFLALDLGGTNFRVLLVKIRSGRRSVRMYNKIFAIPLEIMQGTGEELFDHIVQCIADFLDYMGLKGASLPLGFTFSFPCRQMSIDKGTLIGWTKGFKATDCEGEDVVDMLREAIKRRNEFDLDIVAVVNDTVGTMMTCGYEDPNCEIGLIAGTGSNMCYMEDMRNIEMVEGGEGKMCINTEWGGFGDNGCIDDIRTRYDTEVDEGSLNPGKQRYEKMTSGMYLGEIVRQILIDLTKQGLLFRGQISERLRTRGIFETKFLSQIESDRLALLQVRRILQQLGLDSTCEDSIVVKEVCGAVSRRAAQLCGAGLAAIVEKRREDQGLEHLRITVGVDGTLYKLHPHFSRILQETVKELAPRCDVTFMLSEDGSGKGAALITAVAKRLQQAQKEN
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)