Documentos clave
WH0057642M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL20A1 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KIAA1510 protein, Anti-bA261N11.4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL20A1(57642)
Inmunógeno
KIAA1510 (AAH19637, 1 a.a. ~ 155 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRGLEGTAGLPGPPGPRGFQGMAGARGTSGERGPPGTVGPTGLPGPKGERGEKGEPQSLATLYQLVSQACESAIQTHVSKFDSFHENTRPPMPILEQKLEPGTEPLGSPGTRSKALVPGEWGRGGRHLEGRGEPGAVGQMGSPGQQGASTQGLWE
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)