WH0057126M1
Monoclonal Anti-CD177 antibody produced in mouse
clone 4C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CD177 antigen, Anti-HNA2A, Anti-NB1, Anti-PRV1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD177(57126)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
ALLCQFGTVQHVWKVSDLPRQWTPKNTSCDSGLGCQDTLMLIESGPQVSLVLSKGCTEAKDQEPRVTEHRMGPGLSLISYTFVCRQEDFCNNLVNSLPLW
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)