Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
WH0057085M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AGTRAP antibody produced in mouse
clone 1G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ATRAP, Anti-angiotensin II receptor-associated protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AGTRAP(57085)
Descripción general
This gene encodes a transmembrane protein localized to the plasma membrane and perinuclear vesicular structures. The gene product interacts with the angiotensin II type I receptor and negatively regulates angiotensin II signaling. Alternative splicing of this gene generates multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
AGTRAP (NP_065083, 108 a.a. ~ 159 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HMYRERGGELLVHTGFLGSSQDRSAYQTIDSAEAPADPFAVPEGRSQDARGS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)