WH0057016M1
Monoclonal Anti-AKR1B10 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AKR1B11, Anti-AKR1B12, Anti-ALDRLn, Anti-ARL1, Anti-HIS, Anti-HSI, Anti-MGC14103, Anti-aldo-keto reductase family 1, member B10 (aldose reductase)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AKR1B10(57016)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
VSKLWPTFFERPLVRKAFEKTLKDLKLSYLDVYLIHWPQGFKSGDDLFPKDDKGNAIGGKATFLDAWE
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)