Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
WH0055686M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DSU antibody produced in mouse
clone 8F9-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ10116, Anti-MGC90296, Anti-likely ortholog of mouse dilute suppressor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8F9-1B2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MREG(55686)
Inmunógeno
DSU (AAH32747, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGLRDWLRTVCCCCGCECLEERALPEKEPLVSDNNPYSSFGATLVRDDEKNLWSMPHDVSHTEADDDRTLYNLIVIRNQQAKDSEEWQKLNYDIHTLRQVRREVRNRWKCILEDLGFQKEADSLLSVTKLSTISDSKNTRKAREMLLKLAEETNIFPTSWELSERYLFVVDRLIALDAAEEFFKLARRTYPKKPGVPCLADGQKELHYLPFPSP
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)