Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
WH0055359M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STYK1 antibody produced in mouse
clone 3A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DKFZp761P1010, Anti-NOK, Anti-SuRTK106, Anti-serine/threonine/tyrosine kinase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STYK1(55359)
Descripción general
Receptor protein tyrosine kinases, like STYK1, play important roles in diverse cellular and developmental processes, such as cell proliferation, differentiation, and survival (Liu et al., 2004 [PubMed 15150103]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
STYK1 (NP_060893, 50 a.a. ~ 159 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
REQRTQQQRSGPQGIAPVPPPRDLSWEAGHGGNVALPLKETSVENFLGATTPALAKLQVPREQLSEVLEQICSGSCGPIFRANMNTGDPSKPKSVILKALKEPAGLHEVQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)