WH0051435M1
Monoclonal Anti-SCARA3 antibody produced in mouse
clone 3A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-APC7, Anti-CSR, Anti-CSR1, Anti-MSLR1, Anti-MSRL1, Anti-scavenger receptor class A, member 3
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCARA3(51435)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SFLDDHEENMHDLQYHTHYAQNRTVERFESLEGRMASHEIEIGTIFTNINATDNHVHSMLKYLDDVRLSCTLGFHTHAEELYYLNKSVSIMLGTTDLLRE
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)