Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
WH0027163M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASAHL antibody produced in mouse
clone 5E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-N-acylsphingosine amidohydrolase (acid ceramidase)-like, Anti-NAAA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NAAA(27163)
Descripción general
This gene encodes an N-acylethanolamine-hydrolyzing enzyme which is highly similar to acid ceramidase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NAAA (NP_055250, 36 a.a. ~ 104 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FNVSLDSVPELRWLPVLRHYDLDLVRAAMAQVIGDRVPKWVHVLIGKVVLELERFLPQPFTGEIRGMCD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)