WH0023200M1
Monoclonal Anti-ATP11B antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ATPIF, Anti-ATPIR, Anti-ATPase, Class VI, type 11B, Anti-DKFZP434J238, Anti-DKFZP434N1615, Anti-KIAA0956, Anti-MGC46576
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4H8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATP11B(23200)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
DIIKKVFDRHLHPTSTEKAQLTETNAGIKCLDSMCCFPEGEAACASVGRMLERVIGRCSPTHISRSWSASDPFYTNDRSILTLSTMDSSTC
Características y beneficios
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)