Documentos clave
WH0011344M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK9L antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-A6RP, Anti-A6r, Anti-MSTP011, Anti-PTK9L protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TWF2(11344)
Descripción general
The protein encoded by this gene was identified by its interaction with the catalytic domain of protein kinase C-zeta. The encoded protein contains an actin-binding site and an ATP-binding site. It is most closely related to twinfilin (PTK9), a conserved actin monomer-binding protein. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PTK9L (AAH00327, 131 a.a. ~ 230 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FAGYQKHLSSCAAPAPLTSAERELQQIRINEVKTEISVESKHQTLQGLAFPLQPEAQRALQQLKQKMVNYIQMKLDLERETIELVHTEPTDVAQLPSRVP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)