WH0010284M1
Monoclonal Anti-SAP18 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-2HOR0202, Anti-MGC27131, Anti-SAP18p, Anti-Sin3A-associated protein, 18kDa
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SAP18(10284)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAVESRVTQEEIKKEPEKPIDREKTCPLLLRVFTTNNGRHHRMDEFSRGNVPSSELQIYTWMDATLKELTSLVKEVYPEARKKGTHFNFAIVFTDVKRPGYRVKEIGSTMSGRKGTDDSMTLQSQKFQIGDYLDIAITPPNRAPPTSGRMRPY
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)