WH0006653M1
Monoclonal Anti-SORL1 antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LR11, Anti-LRP9, Anti-SORLA, Anti-SorLA1, Anti-gp250, Anti-sortilin-related receptor, L(DLR class) A repeats-containing
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SORL1(6653)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SAALQPEPIKVYGQVSLNDSHNQMVVHWAGEKSNVIVALARDSLALARPKSSDVYVSYDYGKSFKKISDKLNFGLGNRSEAVIAQFYHSPADNKRYIFAD
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)