WH0006470M1
Monoclonal Anti-SHMT1 antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CSHMT, Anti-MGC15229, Anti-MGC24556, Anti-SHMT, Anti-serine hydroxymethyltransferase 1 (soluble)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
EKVLEACSIACNKNTCPGDRSALRPSGLRLGTPALTSRGLLEKDFQKVAHFIHRGIELTLQIQSDTGVRATLKEFKERLAGDKYQAAVQALREEVESFASLFPLPGLPD
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)