WH0005699M1
Monoclonal Anti-PSMB10 antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LMP10, Anti-MECL1, Anti-MGC1665, Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 10
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSMB10(5699)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MLKPALEPRGGFSFENCQRNASLERVLPGLKVPHARKTGTTIAGLVFQDGVILGADTRATNDSVVADKSCEKIHFIAPKIYCCGAGVAADAEMTTRMVASKMELHALSTGREPRVATVTRILRQTLFRYQGHVGASLIVGGVDLTGPQLYGVHPHGSYSRLPFTALGSGQDAALAVLEDRFQPNMTLEAAQGLLVEAVTAGILGDLGSGGNVDACVITKTGAKLLRTLSSPTEPVKRSGRYHFVPGTTAVLTQTVKPLTLELVEETVQAMEVE
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)